4-Nitroimidazol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Nitro-1H-imidazol
N0506-25G N0506-500G
TCIAN0506-25GEA 23 EUR
TCIAN0506-25G TCIAN0506-500G
4-Nitroimidazol ≥98.0% (por GC)
4-Nitroimidazol
Formula: C₃H₃N₃O₂
MW: 113.08 g/mol
Pto. de fusión: 312°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005196
Núm. CAS: 3034-38-6
EINECS: 221-224-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %