Alcohol 3-nitrobencílico ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (3-Nitrophenyl)methanol
N0178-25G N0178-100G
TCIAN0178-25GEA 51 EUR
TCIAN0178-25G TCIAN0178-100G
Alcohol 3-nitrobencílico ≥97.0% (por GC)
Alcohol 3-nitrobencílico
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Pto. Ebullición: 317 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 26…27 °C
Densidad: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00007273
Núm. CAS: 619-25-0
EINECS: 210-588-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=510a6c6df49055c6896003faa78e05503faceafb&vid=510a6c6df49055c6896003faa78e05503faceafb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %