2,7-Dinitrofluoreno ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
D0834-25G D0834-5G
TCIAD0834-25GEA 154 EUR
TCIAD0834-25G TCIAD0834-5G
2,7-Dinitrofluoreno ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
2,7-Dinitrofluoreno
Formula: C₁₃H₈N₂O₄
Pto. de fusión: 340 °C
Número MDL: MFCD00001121
Núm. CAS: 5405-53-8
EINECS: 226-457-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=574b05541ca8474741ab18c3644d46ce66cd9f57&vid=574b05541ca8474741ab18c3644d46ce66cd9f57&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Solubility in hot DMF almost transparency