Sulfito de dimetilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0264-25G D0264-500G
TCIAD0264-25GEA 81 EUR
TCIAD0264-25G TCIAD0264-500G
Sulfito de dimetilo ≥99.0% (por GC)
Sulfito de dimetilo
Formula: C₂H₆O₃S
Pto. Ebullición: 126°C
Densidad: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 30°C
Número MDL: MFCD00008415
Núm. CAS: 616-42-2
EINECS: 210-481-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62d2d55ccec357d6f073237d826ec85fbaf8e8ab&vid=62d2d55ccec357d6f073237d826ec85fbaf8e8ab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %