Ortopropionato de trimetilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
T2288-25G
T2288-5G
TCIAT2288-25GEA
82
EUR
TCIAT2288-25G
TCIAT2288-5G
Ortopropionato de trimetilo ≥97.0% (por GC)
Ortopropionato de trimetilo
Formula:
C₆H₁₄O₃ Pto. Ebullición: 128°C Pto. de inflamación: 19°C |
Número MDL:
MFCD00043305 Núm. CAS: 24823-81-2 UN: 3272 ADR: 3,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |