1-Etoxinaftaleno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Etil 1-naftil éter
E0532-25G E0532-5G
TCIAE0532-25GEA 120 EUR
TCIAE0532-25G TCIAE0532-5G
1-Etoxinaftaleno ≥95.0% (por GC)
1-Etoxinaftaleno
Formula: C₁₂H₁₂O
MW: 172,23 g/mol
Pto. Ebullición: 280 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 5,5 °C
Densidad: 1,0711 g/cm³ (4 °C)
Número MDL: MFCD00003928
Núm. CAS: 5328-01-8
EINECS: 226-213-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dc160387f2ac729cde110bcfa193cf80aeccfec&vid=5dc160387f2ac729cde110bcfa193cf80aeccfec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 1.0570 to 1.0670