5-Metoxiindol ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 5-Methoxy-1H-indole, Indol-5-yl methyl ether

M0731-1G M0731-25G M0731-5G
TCIAM0731-1GEA 24 EUR
TCIAM0731-1G TCIAM0731-25G TCIAM0731-5G
5-Metoxiindol ≥99.0% (por GC)
5-Metoxiindol
Formula: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Pto. Ebullición: 178°C
Pto. de fusión: 55…56 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005674
Núm. CAS: 1006-94-6
EINECS: 213-745-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1de83d98b8cd13dbbdbe625b55d102521ea3555&vid=f1de83d98b8cd13dbbdbe625b55d102521ea3555&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR