(±)-1-Metoxi-2-propanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0126-25ML M0126-500ML
TCIAM0126-25MLEA 16 EUR
TCIAM0126-25ML TCIAM0126-500ML
(±)-1-Metoxi-2-propanol ≥98.0% (por GC)
(±)-1-Metoxi-2-propanol
Formula: CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
Pto. Ebullición: 120°C
Pto. de fusión: –97 °C
Densidad: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 32°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004537
Núm. CAS: 107-98-2
EINECS: 203-539-1
UN: 3092
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7b9ee516fb2f6be8a263b1b28f4c7bcdadc9c7a&vid=e7b9ee516fb2f6be8a263b1b28f4c7bcdadc9c7a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %