2-Etoxietanol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Etilglicol, Éter monoetílico del etilenglicol
E0047-25ML
E0047-500ML
TCIAE0047-25MLEA
16
EUR
TCIAE0047-25ML
TCIAE0047-500ML
2-Etoxietanol ≥99.0% (por GC)
2-Etoxietanol
Formula:
C₂H₅OCH₂CH₂OH MW: 90.12 g/mol Pto. Ebullición: 135°C Pto. de fusión: -70 Pto. de inflamación: 44°C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002869 Núm. CAS: 110-80-5 EINECS: 203-804-1 UN: 1171 ADR: 3 III IR: 01-2119560582-38 Índice Merck: 14,03750 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |