6-Metoxi-m-cresol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Metoxi-5-metilfenol, 5-Metil-2-metoxifenol
H0624-25G
H0624-5G
TCIAH0624-25GEA
301
EUR
TCIAH0624-25G
TCIAH0624-5G
6-Metoxi-m-cresol ≥98.0% (por GC)
6-Metoxi-m-cresol
Formula:
C₈H₁₀O₂ MW: 138.17 g/mol Pto. de fusión: 38 |
Número MDL:
MFCD00040901 Núm. CAS: 1195-09-1 EINECS: 214-791-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |