3-Metoxitiofenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: m-Metoxitiofenol, 3-Metoxibencenotiol
M1194-25G M1194-5G
TCIAM1194-25GEA 124 EUR
TCIAM1194-25G TCIAM1194-5G
3-Metoxitiofenol ≥98.0% (por GC)
3-Metoxitiofenol
Formula: C₇H₈OS
MW: 140.21 g/mol
Pto. Ebullición: 114°C
Pto. de inflamación: 96°C
Número MDL: MFCD00004841
Núm. CAS: 15570-12-4
EINECS: 239-617-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c08d062a8b3bcfb591ceffae5648d9770d61a14&vid=6c08d062a8b3bcfb591ceffae5648d9770d61a14&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %