Bis(2-etoxietil) éter ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B0489-25ML
B0489-500ML
TCIAB0489-25MLEA
16
EUR
TCIAB0489-25ML
TCIAB0489-500ML
Bis(2-etoxietil) éter ≥98.0% (por GC)
Bis(2-etoxietil) éter
Formula:
C₈H₁₈O₃ Pto. Ebullición: 188°C Pto. de fusión: –44°C Densidad: 0,91 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 71°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009254 Núm. CAS: 112-36-7 EINECS: 203-963-7 Índice Merck: 14,03118 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |