Borato de tributilo ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tri-n-butylborate
B0518-25ML B0518-500ML B0518-100ML
TCIAB0518-25MLEA 16 EUR
TCIAB0518-25ML TCIAB0518-500ML TCIAB0518-100ML
Borato de tributilo ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Borato de tributilo
Formula: C₁₂H₂₇BO₃
MW: 230,15 g/mol
Pto. Ebullición: 230°C
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,8567 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 93°C
Número MDL: MFCD00009434
Núm. CAS: 688-74-4
EINECS: 211-706-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d29363d25e58460361a5e431f3ea03cc5c6fabc4&vid=d29363d25e58460361a5e431f3ea03cc5c6fabc4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %