(3-Mercaptopropil)trimetoxisilano ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Trimetoxisililpropano-1-tiol
M0928-100ML M0928-25ML M0928-500ML
TCIAM0928-100MLEA 42 EUR
TCIAM0928-100ML TCIAM0928-25ML TCIAM0928-500ML
(3-Mercaptopropil)trimetoxisilano ≥96.0% (por GC)
(3-Mercaptopropil)trimetoxisilano
Formula: HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 196,34 g/mol
Pto. Ebullición: 215 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 112°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004901
Núm. CAS: 4420-74-0
EINECS: 224-588-5
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16b5f5c749362825e51f810e48f8803f6ac99255&vid=16b5f5c749362825e51f810e48f8803f6ac99255&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 93.0 %