Tetraetilo ortosilicato (TEOS) ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T0100-25ML T0100-500ML
TCIAT0100-25MLEA 17 EUR
TCIAT0100-25ML TCIAT0100-500ML
Tetraetilo ortosilicato (TEOS) ≥97.0% (por GC)
Tetraetilo ortosilicato (TEOS)
Formula: Si(OC₂H₅)₄
Pto. Ebullición: 165°C
Pto. de fusión: –85,5 °C
Densidad: 0,933 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 54°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009062
Núm. CAS: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,03851
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbdca619dbf2a0f8b5d698ab962dbdd9ae72100f&vid=fbdca619dbf2a0f8b5d698ab962dbdd9ae72100f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %