Anhídrido butírico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B0766-25ML
B0766-500ML
TCIAB0766-25MLEA
16
EUR
TCIAB0766-25ML
TCIAB0766-500ML
Anhídrido butírico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Anhídrido butírico
Formula:
C₈H₁₄O₃ Pto. Ebullición: 198 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –73 °C Densidad: 0,963 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 90°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009389 Núm. CAS: 106-31-0 EINECS: 203-383-4 UN: 2739 ADR: 8,III Índice Merck: 14,01594 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (Morpholine Method) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...