1-Octacosanol ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
O0199-1G O0199-100MG
TCIAO0199-1GEA 306 EUR
TCIAO0199-1G TCIAO0199-100MG
1-Octacosanol ≥93.0% (por GC)
1-Octacosanol
Formula: H₃C(CH₂)₂₆CH₂OH
Pto. Ebullición: 428 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 83,3 °C
Número MDL: MFCD00044770
Núm. CAS: 557-61-9
EINECS: 209-181-2
Índice Merck: 14,06744
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=966d07a52f1a47bf152e6154f3962c0fd7dcbf8d&vid=966d07a52f1a47bf152e6154f3962c0fd7dcbf8d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C