(±)-1-Fenil-1-propanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P0212-25G P0212-500G
TCIAP0212-25GEA 23 EUR
TCIAP0212-25G TCIAP0212-500G
(±)-1-Fenil-1-propanol ≥98.0% (por GC)
(±)-1-Fenil-1-propanol
Formula: C₆H₅CH(OH)CH₂CH₃
Pto. Ebullición: 212°C
Densidad: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 90°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004564
Núm. CAS: 93-54-9
EINECS: 202-256-0
Índice Merck: 14,03768
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1176d449df743790a4706d5ab04c6637d1d34a55&vid=1176d449df743790a4706d5ab04c6637d1d34a55&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %