(±)-1-Penten-3-ol ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: (±)-Ethyl vinyl carbinol, Pent-1-en-3-ol

P1043-25ML P1043-5ML
TCIAP1043-25MLEA 76 EUR
TCIAP1043-25ML TCIAP1043-5ML
(±)-1-Penten-3-ol ≥97.0% (por GC)
(±)-1-Penten-3-ol
Formula: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Pto. Ebullición: 37°C
Densidad: 0,838 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 42°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004573
Núm. CAS: 616-25-1
EINECS: 210-472-1
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ba1b851d778056ec906eb87865cb00aa6b8cf70&vid=1ba1b851d778056ec906eb87865cb00aa6b8cf70&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR