3-Metil-3-buten-1-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Metil-1-buten-4-ol
M0726-25ML M0726-500ML M0726-100ML
TCIAM0726-25MLEA 16 EUR
TCIAM0726-25ML TCIAM0726-500ML TCIAM0726-100ML
3-Metil-3-buten-1-ol ≥98.0% (por GC)
3-Metil-3-buten-1-ol
Formula: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Pto. Ebullición: 130°C
Pto. de fusión: -82
Pto. de inflamación: 42°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002933
Núm. CAS: 763-32-6
EINECS: 212-110-8
UN: 1987
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d80de2de84a10de83ff7f31e86073d4cde31568&vid=3d80de2de84a10de83ff7f31e86073d4cde31568&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %