2-Pentin-1-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P0815-25ML P0815-5ML
TCIAP0815-25MLEA 180 EUR
TCIAP0815-25ML TCIAP0815-5ML
2-Pentin-1-ol ≥98.0% (por GC)
2-Pentin-1-ol
Formula: C₅H₈O
MW: 84.12 g/mol
Pto. Ebullición: 154°C
Pto. de fusión: -0.2
Pto. de inflamación: 62°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040915
Núm. CAS: 6261-22-9
EINECS: 228-411-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cb3950054557fdae5aa0b4724aa10a6f3d0f385&vid=0cb3950054557fdae5aa0b4724aa10a6f3d0f385&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %