Trifenilmetanol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0516-25G T0516-500G
TCIAT0516-25GEA 16 EUR
TCIAT0516-25G TCIAT0516-500G
Trifenilmetanol ≥99.0% (por GC)
Trifenilmetanol
Formula: C₁₉H₁₆O
Pto. Ebullición: 380°C
Pto. de fusión: 160…163 °C
Densidad: 1,1884 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004445
Núm. CAS: 76-84-6
EINECS: 200-988-5
Índice Merck: 14,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bee50f3e3cc70047b0d6e366846c92361e253370&vid=bee50f3e3cc70047b0d6e366846c92361e253370&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency