Bifenil-3-ol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Bifenilol, 3-Fenilfenol, 3-Hidroxibifenilo
P0768-25G P0768-5G
TCIAP0768-25GEA 284 EUR
TCIAP0768-25G TCIAP0768-5G
Bifenil-3-ol ≥97.0% (por GC)
Bifenil-3-ol
Formula: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Pto. Ebullición: 334 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 78 °C
Número MDL: MFCD00002294
Núm. CAS: 580-51-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd1bac67896aa780be5e64f40d36de1da3501f19&vid=fd1bac67896aa780be5e64f40d36de1da3501f19&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 75.0 to 81.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency