3-Piridona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H0331-25G H0331-500G H0331-100G
TCIAH0331-25GEA 29 EUR
TCIAH0331-25G TCIAH0331-500G TCIAH0331-100G
3-Piridona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Piridona
Formula: C₅H₅NO
Pto. Ebullición: 319 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 124…126 °C
Densidad: 1,2 g/cm³ (-70 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006378
Núm. CAS: 109-00-2
EINECS: 203-637-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f580dbcc4b6565ccf49a62f55bde9b2d6651f673&vid=f580dbcc4b6565ccf49a62f55bde9b2d6651f673&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C
Solubility in hot Water very faint turbidity