tert-Butóxido de potasio ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: terc-Butanolato de potasio
P1008-25G P1008-500G P1008-100G
TCIAP1008-25GEA 18 EUR
TCIAP1008-25G TCIAP1008-500G TCIAP1008-100G
tert-Butóxido de potasio ≥97.0% (by titrimetric analysis)
tert-Butóxido de potasio
Formula: C₄H₉KO
MW: 112.21 g/mol
Número MDL: MFCD00012162
Núm. CAS: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN: 3206
ADR: 4.2 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3aa19f1b292300cbf5099f263c66fac165f52ec1&vid=3aa19f1b292300cbf5099f263c66fac165f52ec1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %