Resorcinol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Resorcina, 1,3-Bencenodiol, 1,3-Dihidroxibenceno
R0008-25G R0008-500G
TCIAR0008-25GEA 17 EUR
TCIAR0008-25G TCIAR0008-500G
Resorcinol ≥99.0% (por GC)
Resorcinol
Formula: C₆H₆O₂
Pto. Ebullición: 281 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 109…111 °C
Densidad: 1,272 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002269
Núm. CAS: 108-46-3
EINECS: 203-585-2
UN: 2876
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,08155
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27e7432e5936e95b39e6482d3ff9ded635c9a46d&vid=27e7432e5936e95b39e6482d3ff9ded635c9a46d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 110.0 to 112.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency