2-Metilresorcinol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,6-Dihidroxitolueno
M0425-25G M0425-100G
TCIAM0425-25GEA 31 EUR
TCIAM0425-25G TCIAM0425-100G
2-Metilresorcinol ≥98.0% (por GC)
2-Metilresorcinol
Formula: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Pto. Ebullición: 264 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 120…122 °C
Pto. de inflamación: 135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002271
Núm. CAS: 608-25-3
EINECS: 210-155-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fee3b7aee755c6f04ffaf47c9f29b82d958360f&vid=1fee3b7aee755c6f04ffaf47c9f29b82d958360f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C