2-Metilresorcinol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M1109-25G M1109-500G
TCIAM1109-25GEA 40 EUR
TCIAM1109-25G TCIAM1109-500G
2-Metilresorcinol ≥98.0% (por GC)
2-Metilresorcinol
Formula: C₇H₈O₂
Pto. Ebullición: 264 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 120…122 °C
Pto. de inflamación: 135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002271
Núm. CAS: 608-25-3
EINECS: 210-155-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=782b0e21a8014b6a95d4d2526f4a8d0db7c9a9fa&vid=782b0e21a8014b6a95d4d2526f4a8d0db7c9a9fa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 123.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency