(S)-(+)-1,2-Propanodiol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P1129-5G P1129-25G
TCIAP1129-5GEA 64 EUR
TCIAP1129-5G TCIAP1129-25G
(S)-(+)-1,2-Propanodiol ≥98.0% (por GC)
(S)-(+)-1,2-Propanodiol
Formula: C₃H₈O₂
Pto. Ebullición: 92°C
Densidad: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 107°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004539
Núm. CAS: 4254-15-3
Índice Merck: 14,07855
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=556849289fcb70cdc48bade01e4c53ff0a278a8d&vid=556849289fcb70cdc48bade01e4c53ff0a278a8d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 97.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +16.0 to +17.0 deg (neat)