1,2,4-Trihidroxibenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Benzene-1,2,4-triol, 1,2,4-Benzenetriol
H0249-10G H0249-25G
TCIAH0249-10GEA 63 EUR
TCIAH0249-10G TCIAH0249-25G
1,2,4-Trihidroxibenceno ≥98.0% (por GC)
1,2,4-Trihidroxibenceno
Formula: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Pto. Ebullición: 362 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 140 °C
Densidad: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00002198
Núm. CAS: 533-73-3
EINECS: 208-575-1
Índice Merck: 14,01073
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cbbbdcf092c23129274e8fbce7ed6654f34905&vid=a6cbbbdcf092c23129274e8fbce7ed6654f34905&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 145.0 deg-C