D(-)-Manitol ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
M0044-25G M0044-500G
TCIAM0044-25GEA 18 EUR
TCIAM0044-25G TCIAM0044-500G
D(-)-Manitol ≥99.0% (by titrimetric analysis)
D(-)-Manitol
Formula: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Pto. Ebullición: 290 - 295 °C (4 hPa)
Pto. de fusión: 164…169 °C
Densidad: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064287
Núm. CAS: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Índice Merck: 14,05745
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cdb4155d1e93c00d660c6ae9cb6d94c497d1d44b&vid=cdb4155d1e93c00d660c6ae9cb6d94c497d1d44b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 99.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +24.0 deg (C=10, sodium tetraborate solution)
Solubility in Water almost transparency