Fenil m-tolil éter ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P0831-25ML P0831-500ML P0831-100ML
TCIAP0831-25MLEA 36 EUR
TCIAP0831-25ML TCIAP0831-500ML TCIAP0831-100ML
Fenil m-tolil éter ≥98.0% (por GC)
Fenil m-tolil éter
Formula: C₁₃H₁₂O
Pto. Ebullición: 272°C
Densidad: 1,051 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00008531
Núm. CAS: 3586-14-9
EINECS: 222-716-4
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8f7374c53d78f8d579c57c87497d299bfca1f2f&vid=b8f7374c53d78f8d579c57c87497d299bfca1f2f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %