Tioanisol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (Metiltio)benceno, Sulfuro de fenilo y metilo
T0191-25ML T0191-500ML T0191-100ML
TCIAT0191-25MLEA 16 EUR
TCIAT0191-25ML TCIAT0191-500ML TCIAT0191-100ML
Tioanisol ≥99.0% (por GC)
Tioanisol
Formula: C₇H₈S
Pto. Ebullición: 188°C
Pto. de fusión: –15 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 57°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008559
Núm. CAS: 100-68-5
EINECS: 202-878-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c362912d956b4063f3b387c96a6c59522aefe6e7&vid=c362912d956b4063f3b387c96a6c59522aefe6e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %