4-Piridinatiol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M0630-25G
M0630-5G
TCIAM0630-25GEA
190
EUR
TCIAM0630-25G
TCIAM0630-5G
4-Piridinatiol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
4-Piridinatiol
Formula:
C₅H₅NS Pto. de fusión: 186 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00006422 Núm. CAS: 4556-23-4 EINECS: 224-926-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |