Ácido metanosulfónico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M0093-25G M0093-500G
TCIAM0093-25GEA 16 EUR
TCIAM0093-25G TCIAM0093-500G
Ácido metanosulfónico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ácido metanosulfónico
Formula: CH₃SO₃H
MW: 96.11 g/mol
Pto. Ebullición: 122°C
Pto. de fusión: 20
Pto. de inflamación: 233°C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007518
Núm. CAS: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 2586
ADR: 8 III
Índice Merck: 14,05954
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=914d103496c0b4dfb843b2649386213973912593&vid=914d103496c0b4dfb843b2649386213973912593&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %