1-Decanosulfonato de sodio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
D1181-25G
D1181-5G
TCIAD1181-25GEA
97
EUR
TCIAD1181-25G
TCIAD1181-5G
1-Decanosulfonato de sodio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-Decanosulfonato de sodio
Formula:
C₁₀H₂₁NaO₃S Pto. de fusión: > 300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007526 Núm. CAS: 13419-61-9 EINECS: 236-525-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |