Sulfato de dietilo 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Dietilo sulfato
D0525-500ML D0525-25ML
TCIAD0525-500MLEA 28 EUR
TCIAD0525-500ML TCIAD0525-25ML
Sulfato de dietilo 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Sulfato de dietilo
Formula: C₄H₁₀O₄S
MW: 154.19 g/mol
Pto. Ebullición: 208°C
Pto. de fusión: –25°C
Pto. de inflamación: 110°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009099
Núm. CAS: 64-67-5
EINECS: 200-589-6
UN: 1594
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 14,03130
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad2bd429f6edbd5958c5b244be4c8c9a52543149&vid=ad2bd429f6edbd5958c5b244be4c8c9a52543149&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %