4-Metil-1-pentino ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0269-5ML M0269-1ML
TCIAM0269-5MLEA 95 EUR
TCIAM0269-5ML TCIAM0269-1ML
4-Metil-1-pentino ≥98.0% (por GC)
4-Metil-1-pentino
Formula: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Pto. Ebullición: 61°C
Pto. de fusión: –110,3 °C
Densidad: 0,7112 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: -24°C
Número MDL: MFCD00039857
Núm. CAS: 7154-75-8
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58544285cf6c9cc2999785a8f584dc9883782bb5&vid=58544285cf6c9cc2999785a8f584dc9883782bb5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %