trans-Estilbeno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: trans-1,2-Diphenylethylene, (E)-1,2-Diphenylethene, trans-1,2-Diphenylethene
S0090-25G S0090-100G
TCIAS0090-25GEA 76 EUR
TCIAS0090-25G TCIAS0090-100G
trans-Estilbeno ≥98.0% (por GC)
trans-Estilbeno
Formula: C₁₄H₁₂
MW: 180.25 g/mol
Pto. Ebullición: 307°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064300
Núm. CAS: 103-30-0
EINECS: 203-098-5
Índice Merck: 14,08817
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0332af8e0e5f881798d621790bb996f5f535c1f8&vid=0332af8e0e5f881798d621790bb996f5f535c1f8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency