trans-Decahidronaftaleno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: trans-Biciclo[4.4.0]decano, trans-Decalina
D0007-25ML D0007-500ML
TCIAD0007-25MLEA 27 EUR
TCIAD0007-25ML TCIAD0007-500ML
trans-Decahidronaftaleno ≥98.0% (por GC)
trans-Decahidronaftaleno
Formula: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Pto. Ebullición: 185°C
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 52°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064191
Núm. CAS: 493-02-7
EINECS: 207-771-4
UN: 1147
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,02846
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc5f7b8a7341aab5ad4c630ed225b5973ea5a5ed&vid=dc5f7b8a7341aab5ad4c630ed225b5973ea5a5ed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %