Sulfuro de difenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Difenilo sulfuro
P0230-25G P0230-500G
TCIAP0230-25GEA 17 EUR
TCIAP0230-25G TCIAP0230-500G
Sulfuro de difenilo ≥98.0% (por GC)
Sulfuro de difenilo
Formula: C₁₂H₁₀S
MW: 186.28 g/mol
Pto. Ebullición: 296°C
Pto. de fusión: –40°C
Pto. de inflamación: 126°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003064
Núm. CAS: 139-66-2
EINECS: 205-371-4
UN: 3082
ADR: 9 III
Índice Merck: 14,07314
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6d99e2f0b92b30bcd5c7da8fc3cb5a586b3f4ea&vid=c6d99e2f0b92b30bcd5c7da8fc3cb5a586b3f4ea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %