4-Metilmorfolina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
NMM, N-Methylmorpholine
M0370-25ML
M0370-500ML
TCIAM0370-25MLEA
19
EUR
TCIAM0370-25ML
TCIAM0370-500ML
4-Metilmorfolina ≥99.0% (por GC)
4-Metilmorfolina
Formula:
C₅H₁₁NO Pto. Ebullición: 116°C Pto. de fusión: –66 °C Densidad: 0,922 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 18°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006175 Núm. CAS: 109-02-4 EINECS: 203-640-0 UN: 2535 ADR: 3,II Índice Merck: 14,06277 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |