1,3-Benzodioxol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0658-25ML M0658-500ML M0658-100ML
TCIAM0658-25MLEA 24 EUR
TCIAM0658-25ML TCIAM0658-500ML TCIAM0658-100ML
1,3-Benzodioxol ≥99.0% (por GC)
1,3-Benzodioxol
Formula: C₇H₆O₂
Pto. Ebullición: 172°C
Pto. de fusión: –18 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 60°C
Número MDL: MFCD00005818
Núm. CAS: 274-09-9
EINECS: 205-992-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbfbe0c04c76d5ee1da39db5abeb9fa88ce508f6&vid=bbfbe0c04c76d5ee1da39db5abeb9fa88ce508f6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %