5-Metilquinoxalina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M1371-1G M1371-5G
TCIAM1371-1GEA 30 EUR
TCIAM1371-1G TCIAM1371-5G
5-Metilquinoxalina ≥98.0% (por GC)
5-Metilquinoxalina
Formula: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Pto. Ebullición: 120°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012335
Núm. CAS: 13708-12-8
EINECS: 237-246-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be3fe2ab8780b3021236db85f45fcdf859365027&vid=be3fe2ab8780b3021236db85f45fcdf859365027&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %