p-Menta-1,4-dieno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: gamma-Terpinene, p-Mentha-1,4-diene
M0318-25ML M0318-500ML
TCIAM0318-25MLEA 16 EUR
TCIAM0318-25ML TCIAM0318-500ML
p-Menta-1,4-dieno ≥95.0% (por GC)
p-Menta-1,4-dieno
Formula: C₁₀H₁₆
MW: 136.24 g/mol
Pto. Ebullición: 183°C
Pto. de inflamación: 56°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001537
Núm. CAS: 99-85-4
EINECS: 202-794-6
UN: 2319
ADR: 3 III
Índice Merck: 14,09170
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dea89c2e64f2214b9d6cf778b2ff9e9328b144d8&vid=dea89c2e64f2214b9d6cf778b2ff9e9328b144d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %