(S)-(+)-2-Metilpiperazina ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M1424-1G M1424-5G
TCIAM1424-1GEA 34 EUR
TCIAM1424-1G TCIAM1424-5G
(S)-(+)-2-Metilpiperazina ≥97.0% (by titrimetric analysis)
(S)-(+)-2-Metilpiperazina
Formula: C₅H₁₂N₂
Pto. Ebullición: 155 - 156 °C (1013 hPa)
Número MDL: MFCD00171452
Núm. CAS: 74879-18-8
UN: 2925
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42307b31dc612fe79ae889dfac6dc748034a43d0&vid=42307b31dc612fe79ae889dfac6dc748034a43d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Optical purity (GC) min. 99.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C