Hexametildisilano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
H0638-10ML
H0638-100ML
TCIAH0638-10MLEA
25
EUR
TCIAH0638-10ML
TCIAH0638-100ML
Hexametildisilano ≥98.0% (por GC)
Hexametildisilano
Formula:
C₆H₁₈Si₂ Pto. Ebullición: 113°C Pto. de fusión: 13…15 °C Densidad: 0,729 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –9°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008258 Núm. CAS: 1450-14-2 EINECS: 215-911-0 UN: 1993 ADR: 3,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...