1-Metilimidazol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-Metilimidazol, N-Metil-1H-imidazol, NMI, 1-Metil-1H-imidazol
M0508-25G M0508-500G M0508-100G
TCIAM0508-25GEA 16 EUR
TCIAM0508-25G TCIAM0508-500G TCIAM0508-100G
1-Metilimidazol ≥99.0% (por GC)
1-Metilimidazol
Formula: C₄H₆N₂
MW: 82.11 g/mol
Pto. Ebullición: 198°C
Pto. de fusión: -2
Pto. de inflamación: 92°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005292
Núm. CAS: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
UN: 1760
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b14821e24b4b2a2910de1cdc82c9df9f974cbc8d&vid=b14821e24b4b2a2910de1cdc82c9df9f974cbc8d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %