2-Metilindol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-1H-indole
M0346-25G M0346-100G
TCIAM0346-25GEA 35 EUR
TCIAM0346-25G TCIAM0346-100G
2-Metilindol ≥99.0% (por GC)
2-Metilindol
Formula: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Pto. Ebullición: 272°C
Pto. de fusión: 56…59 °C
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 141 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005616
Núm. CAS: 95-20-5
EINECS: 202-398-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8dea062ac84aeb1e9a50186b4afa1e81d9efb2ec&vid=8dea062ac84aeb1e9a50186b4afa1e81d9efb2ec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency