2,3-Dimetilindol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,3-Dimethyl-1H-indole
D1579-25G D1579-250G
TCIAD1579-25GEA 42 EUR
TCIAD1579-25G TCIAD1579-250G
2,3-Dimetilindol ≥98.0% (por GC)
2,3-Dimetilindol
Formula: C₁₀H₁₁N
Pto. Ebullición: 285°C
Pto. de fusión: 111…112 °C
Número MDL: MFCD00005617
Núm. CAS: 91-55-4
EINECS: 202-076-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ad42e568bee116dd0a32f244016d0d8256f36b8&vid=4ad42e568bee116dd0a32f244016d0d8256f36b8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C